Ammoniaklösung 6 mol/l (6 N) Reag. Ph. Eur. 1004702
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
87682.290EA
68.6
EUR
87682.290
Ammoniaklösung 6 mol/l (6 N) Reag. Ph. Eur. 1004702
Ammoniaklösung
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
NH₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066650 CAS-Nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 3266 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...