Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 mol/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1038100 Redoxindikator
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Tris(1,10-phenanthrolin-N1,N10)eisensulfat
87702.180EA 129 EUR
87702.180
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 mol/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1038100 Redoxindikator
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Molecular Weight: 692,54 g/mol
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00036428
CAS-Nummer: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6