Ammoniaklösung 17% Reag. Ph. Eur. 1004701
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
87707.180EA 48.6 EUR
87707.180
Ammoniaklösung 17% Reag. Ph. Eur. 1004701
Ammoniaklösung
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: NH₃
Molecular Weight: 35.05 g/mol
Dichte: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III