Neßler Reagenz: Lösung I (26 % Kaliumtetraiodomercurat(II)) Reag. Ph. Eur. 1071600 für die Bestimmung von Ammoniak und Ammoniumsalzen
Lieferant: VWR Chemicals
87709.200EA 173 EUR
87709.200
Neßler Reagenz: Lösung I (26 % Kaliumtetraiodomercurat(II)) Reag. Ph. Eur. 1071600 für die Bestimmung von Ammoniak und Ammoniumsalzen
Neßler-Reagenz Lösung I+II [Kaliumtetraiodomercurat(II)-Reagenz + NaOH Losung 25% w/v]
CAS-Nummer: 7783-33-7
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Performance test Passes test