Kaliumtetraiodomercurat(II)-Reagenz, Lösung B (Natronlauge 20%) Reag. Ph. Eur. 1071600 für die Bestimmung von Ammoniak und Ammoniumsalzen

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

87710.180EA 108 EUR
87710.180
Kaliumtetraiodomercurat(II)-Reagenz, Lösung B (Natronlauge 20%) Reag. Ph. Eur. 1071600 für die Bestimmung von Ammoniak und Ammoniumsalzen
Kaliumtetraiodomercurat(II)-Reagenz, Lösung B (Natronlauge 20%)

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.

Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR