Titan(III)chlorid-Schwefelsäure-Reagenz Reag. Ph. Eur. 1091202
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87711.180EA 141 EUR
87711.180
Titan(III)chlorid-Schwefelsäure-Reagenz Reag. Ph. Eur. 1091202
Titan(III)chlorid-Schwefelsäure-Reagenz
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 2796
ADR: 8,II