Ninhydrin -Lösung Reag. Ph. Eur. 1058303
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
87713.180EA
108
EUR
87713.180
Ninhydrin -Lösung Reag. Ph. Eur. 1058303
Ninhydrin
Ninhydrin 0.2% in 1-butanol : acetic acid (95:5 v:v)
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel:
C₉H₆O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003791 CAS-Nummer: 485-47-2 EINECS: 207-618-1 UN: 1993 ADR: 3,III |