Natriumpikrat 13 g/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1065802
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Pikrinsäure Natriumsalz
87715.180EA 98.4 EUR
87715.180
Natriumpikrat 13 g/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1065802
Natriumpikrat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₆H₂N₃NaO₇
Molecular Weight: 251,09 g/mol
CAS-Nummer: 3324-58-1
EINECS: 222-038-9