Kaliumdichromat 106 g/L 0.36 mol/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1069501

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

87716.260EA 268 EUR
87716.260 87716.180
Kaliumdichromat 106 g/L 0.36 mol/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1069501
Kaliumdichromat

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: K₂Cr₂O₇
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR