Essigsäureanhydrid 25% in Pyridin Reag. Ph. Eur. 1000501
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87760.290EA 1020 EUR
87760.290
Essigsäureanhydrid 25% in Pyridin Reag. Ph. Eur. 1000501
Essigsäureanhydrid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: (CH₃CO)₂O
MDL: MFCD00008705
CAS-Nummer: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1282
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM