Acetylaceton-Lösung Reag. Ph. Eur. 1000901
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: ACAC
87761.180EA 80 EUR
87761.180
Acetylaceton-Lösung Reag. Ph. Eur. 1000901
Acetylaceton
Lieferumfang: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: CH₃COCH₂COCH₃
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008787
CAS-Nummer: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3 (6.1),III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM