Aluminiumchlorid Reag. Ph. Eur. 1002701

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Salzsäure Aluminiumsalz

87764.180EA 158 EUR
87764.180
Aluminiumchlorid Reag. Ph. Eur. 1002701
Aluminiumchlorid

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: AlCl₃
Molecular Weight: 133,34 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003422
CAS-Nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR