Ammoniaklösung 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumhydroxid, Ammoniak
87766.290EA
70
EUR
87766.290
Ammoniaklösung 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703
Ammoniaklösung
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
NH₃ Molecular Weight: 35.05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066650 CAS-Nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8 III |