Ammoniaklösung 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph. Eur. 1004704
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
87767.290EA 72 EUR
87767.290
Ammoniaklösung 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph. Eur. 1004704
Ammoniaklösung
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: NH₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6