Ammoniumcarbonat 1 mol/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1005201
Lieferant: VWR Chemicals
87768.290EA 346 EUR
87768.290
Ammoniumcarbonat 1 mol/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1005201
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: (NH₄)₂CO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010890
CAS-Nummer: 506-87-6
EINECS: 208-058-0