Ammoniumchlorid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1005301
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Salmiak
87769.290EA 147 EUR
87769.290
Ammoniumchlorid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1005301
Ammoniumchlorid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: NH₄Cl
Molecular Weight: 53,49 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011420
CAS-Nummer: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM