Ammoniumheptamolybdat 10% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1005702
Lieferant: VWR Chemicals
87770.290EA 185 EUR
87770.290
Ammoniumheptamolybdat 10% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1005702
Ammoniumheptamolybdat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
MDL: MFCD00167059
CAS-Nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4