Antimon(III)chlorid 30% (w/v) in Chloroform Reag. Ph. Eur. 1007701
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Antimontrichlorid
87779.180EA 193 EUR
87779.180
Antimon(III)chlorid 30% (w/v) in Chloroform Reag. Ph. Eur. 1007701
Antimon(III)chlorid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: SbCl₃
Molecular Weight: 228,12 g/mol
MDL: MFCD00011212
CAS-Nummer: 10025-91-9
UN: 1760
ADR: 8,II