L(+)-Ascorbinsäure Reag. Ph. Eur. 1008401
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: L-Threoascorbinsäure, Acidum ascorbicum, Vitamin C
87782.180EA 108 EUR
87782.180
L(+)-Ascorbinsäure Reag. Ph. Eur. 1008401
L(+)-Ascorbinsäure
0,1 % Ascorbinsäure in N,N-Dimethylformamid.
Bestellinformation: Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Lieferumfang: Geliefert mit Analysenzertifikat.
Formel: C₆H₈O₆
Molecular Weight: 176,13 g/mol
MDL: MFCD00064328
CAS-Nummer: 50-81-7
UN: 2265
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM