Bariumchlorid 0.15 mol/l (0.3 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1009302

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

87784.290EA 138 EUR
87784.290
Bariumchlorid 0.15 mol/l (0.3 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1009302
Barium chloride

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: BaCl₂
Dichte: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR