Bariumhydroxid 0.15 mol/l (0.3 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1009401

Lieferant: VWR Chemicals

87785.290EA 132 EUR
87785.290
Bariumhydroxid 0.15 mol/l (0.3 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1009401
Barium hydroxide

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: H₂BaO₂
Molecular Weight: 171,34 g/mol
MDL: MFCD00003443
CAS-Nummer: 17194-00-2
EINECS: 241-234-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR