Bismutsubnitrat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1011502

Lieferant: VWR Chemicals

87786.260EA 151 EUR
87786.260
Bismutsubnitrat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1011502
Bismutsubnitrat-Lösung

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Molecular Weight: 1461,99 g/mol
MDL: MFCD00064844
CAS-Nummer: 1304-85-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR