Biuret-Reagenz Lösung Reag. Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
87787.290EA 254 EUR
87787.290
Biuret-Reagenz Lösung Reag. Ph. Eur.
Biuret-Reagenz Lösung
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 3266
ADR: 8,II