Entfärber-Lösung Reag. Ph. Eur. 1012202
Lieferant: VWR Chemicals
87788.290EA 254 EUR
87788.290
Entfärber-Lösung Reag. Ph. Eur. 1012202
Entfärber-Lösung
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for Purified Water.
Content: 1 volume of glacial acetic acid R, 4 volumes of methanol R and 5 volumes of water R
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 2921
ADR: 8 (4.1),II