Mangan(III)oxid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dimangantrioxid
87791.36
87791.A3
87791.36EA
191
EUR
87791.36
87791.A3
Mangan(III)oxid ≥98%
Mangan(III)oxid
Purity: 98%
CAS No.: 1317-34-6
Molecular Formula: Mn2O3
Formula Weight: 157.86
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.50
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1080° dec.
Merck Reference: 14,5737
MDL No.: MFCD00016217
Formel:
Mn₂O₃ Schmelzpunkt: 1080 °C (Zersetzung) Dichte: 4,50 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016217 CAS-Nummer: 1317-34-6 EINECS: 215-264-4 Merck Index: 14,5737 |