Bromphenolblau -Lösung Reag. Ph. Eur. 1012801
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid
87794.180EA
52.5
EUR
87794.180
Bromphenolblau -Lösung Reag. Ph. Eur. 1012801
Bromphenolblau
Formel:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S |
MDL:
MFCD00005875 CAS-Nummer: 115-39-9 |