Bromphenolblau-Lösung R1 Reag. Ph. Eur. 1012802

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid

87795.180EA 108 EUR
87795.180
Bromphenolblau-Lösung R1 Reag. Ph. Eur. 1012802
Bromphenolblau

Enthält <0,1 % Bromphenolblau und <0,1 % Natriumhydroxid in Wasser.


Bestellinformation: Lieferung inklusive Analysenzertifikat.

Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Molecular Weight: 669,97 g/mol
MDL: MFCD00005875
CAS-Nummer: 115-39-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR