Bromthymolblau 1% in DMF Reag. Ph. Eur. 1012902

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: 3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein, BTB

87797.180EA 77 EUR
87797.180
Bromthymolblau 1% in DMF Reag. Ph. Eur. 1012902
Bromthymolblau

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Molecular Weight: 624,39 g/mol
Siedepunkt: 152 °C
Schmelzpunkt: –61 °C
Flammpunkt: 58 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005872
CAS-Nummer: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
UN: 2265
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR