Calciumchlorid 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1014601
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Chlorcalcium
87800.290EA 324 EUR
87800.290
Calciumchlorid 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1014601
Calciumchlorid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: CaCl₂
Molecular Weight: 110,98 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8