Calciumchlorid 0.02 mol/l (0.04 N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1014603

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Chlorcalcium

87802.290EA 153 EUR
87802.290
Calciumchlorid 0.02 mol/l (0.04 N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1014603
Calciumchlorid

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: CaCl₂
Molecular Weight: 110.98 g/mol
Siedepunkt: 1600
Schmelzpunkt: 772
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 14,01659

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR