Chloralhydrat ≥80% Reag. Ph. Eur. 1017901

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Trichloracetaldehyd Monohydrat, 2,2,2-Trichlor-1,1-ethandiol

87804.180EA 180 EUR
87804.180
Chloralhydrat ≥80% Reag. Ph. Eur. 1017901
Chloralhydrat

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: Cl₃CCH(OH)₂
Molecular Weight: 165,4 g/mol
MDL: MFCD00044479
CAS-Nummer: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db96e6ffe14849c6ffd0c2edd3db048fe472e17&vid=ca79a0593c65b3105b1880795fdc5b4255a7a421&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR