Kupfer(II)sulfat 0.5 mol/l Reag. Ph. Eur. 1022501

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Kupfersulfat

87808.290EA 254 EUR
87808.290
Kupfer(II)sulfat 0.5 mol/l Reag. Ph. Eur. 1022501
Kupfer(II)sulfat

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: CuSO₄
Molecular Weight: 159,61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR