Kupfertetraamin-Komplex in wässriger Lösung (Kupfer(II)hydroxid 10% in Ammoniak 20%) Reag. Ph. Eur. 1022600
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87809.180EA 293 EUR
87809.180
Kupfertetraamin-Komplex in wässriger Lösung (Kupfer(II)hydroxid 10% in Ammoniak 20%) Reag. Ph. Eur. 1022600
Kupfertetramin-Komplex in wässriger Lösung (Kupfer(II)hydroxid 10% in Ammoniak 20%)
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: Cu(OH)₂
CAS-Nummer: 20427-59-2
EINECS: 243-815-9
UN: 3266
ADR: 8,II