Kresolrot Reag. Ph. Eur. 1022801
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
87810.180EA 52.5 EUR
87810.180
Kresolrot Reag. Ph. Eur. 1022801
Kresolrot
Formel: C₂₁H₁₈O₅S
Molecular Weight: 382,43 g/mol
MDL: MFCD00005878
CAS-Nummer: 1733-12-6