Kristallviolett -Lösung Reag. Ph. Eur. 1022901
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hexamethyl-p-rosaniliniumchlorid, Hexamethylen-p-rosanilinchlorid, blaues Pyoktanin, Basic Violet 3, Hexamethylviolett, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammoniumchlorid, Methylviolett 10B, Methylrosanilin, Methylrosanilium, 4,4',4''-Tri(dimethylamino)trityliumchlorid, CI 42555, Methylrosaniliumchlorid, Gentianaviolett
87811.180EA 46.8 EUR
87811.180
Kristallviolett -Lösung Reag. Ph. Eur. 1022901
Kristallviolett
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
MDL: MFCD00011750
CAS-Nummer: 548-62-9
UN: 2789
ADR: 8 (3),II