1,2-Dinitrobenzol Reag. Ph. Eur. 1031201
Lieferant: VWR Chemicals
87818.290EA 232 EUR
87818.290
1,2-Dinitrobenzol Reag. Ph. Eur. 1031201
1,2-Dinitrobenzol
Formel: C₆H₄N₂O₄
MDL: MFCD00007093
CAS-Nummer: 528-29-0