3,5-Dinitrobenzoesäure 20 g/l in Ethanol Reag. Ph. Eur. 1031301
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87819.290EA 325 EUR
87819.290
3,5-Dinitrobenzoesäure 20 g/l in Ethanol Reag. Ph. Eur. 1031301
3,5-Dinitrobenzoic acid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: C₇H₄N₂O₆
MDL: MFCD00007253
CAS-Nummer: 99-34-3
UN: 1993
ADR: 3,II