1,4-Dioxan 0,1% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1032001
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 1,4-Diethylendioxid, p-Dioxan, Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexan
87820.180EA 186 EUR
87820.180
1,4-Dioxan 0,1% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1032001
1,4-Dioxan
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88,11 g/mol
MDL: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM