di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat 9% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1033301

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Natriumphosphat dibasisch Dodecahydrat, sek. Natriumphosphat Dodecahydrat

87825.290EA 254 EUR
87825.290
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat 9% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1033301
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.

Formel: Na₂HPO₄·12H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149181
CAS-Nummer: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR