Vanadium(V)oxid-Lösung in Schwefelsäure Reag. Ph. Eur. 1034001
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Vanadinsäureanhydrid, Vanadiumpentoxid, di-Vanadiumpentaoxid, Vanadinpentoxid
87828.180EA 180 EUR
87828.180
Vanadium(V)oxid-Lösung in Schwefelsäure Reag. Ph. Eur. 1034001
Vanadium(V)oxid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: O₅V₂
Molecular Weight: 181,88 g/mol
MDL: MFCD00011457
CAS-Nummer: 1314-62-1