Eisen(III)chlorid 105 g/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1037801
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87833.290EA 120 EUR
87833.290
Eisen(III)chlorid 105 g/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1037801
Eisen(III)chlorid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales.
Formel: FeCl₃
MDL: MFCD00011005
CAS-Nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8,III