Eisen(III)chlorid 13 g/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1037802
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
87834.290EA
102
EUR
87834.290
Eisen(III)chlorid 13 g/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1037802
Eisen(III)chlorid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales.
Formel:
FeCl₃ |
MDL:
MFCD00011005 CAS-Nummer: 7705-08-0 EINECS: 231-729-4 UN: 2582 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...