Formamid treated Reag. Ph. Eur. 1039201
Lieferant: VWR Chemicals
87838.180EA 108 EUR
87838.180
Formamid treated Reag. Ph. Eur. 1039201
Formamid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: HCONH₂
MDL: MFCD00007941
CAS-Nummer: 75-12-7