Salzsäure 0.03 mol/l (0.03 N) (R2) Reag. Ph. Eur. 1043505

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

87843.290EA 254 EUR
87843.290
Salzsäure 0.03 mol/l (0.03 N) (R2) Reag. Ph. Eur. 1043505
Salzsäure

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: HCl
Dichte: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR