Salzsäure brominated Reag. Ph. Eur. 1043507
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
87845.290EA 254 EUR
87845.290
Salzsäure brominated Reag. Ph. Eur. 1043507
Salzsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 1760
ADR: 8,I