Hydroxylamin-Lösung, alkoholisch Reag. Ph. Eur. 1044301
Lieferant: VWR Chemicals
87847.180EA 168 EUR
87847.180
Hydroxylamin-Lösung, alkoholisch Reag. Ph. Eur. 1044301
Hydroxylamin
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: H₃NO
Molecular Weight: 33,03 g/mol
MDL: MFCD00044522
CAS-Nummer: 7803-49-8