Hydroxylamin -Lösung, alkalisch R1 (A+B) Reag. Ph. Eur. 1044303
Lieferant: VWR Chemicals
87849.220EA 114 EUR
87849.220
Hydroxylamin -Lösung, alkalisch R1 (A+B) Reag. Ph. Eur. 1044303
Hydroxylamin
Content:
Solution A. 12.5 g of hydroxylamine hydrochloride R in 100 mL methanol R
Solution B. 12.5 g of sodium hydroxide R in 100 mL methanol R.
Mix equal volumes of solution A and solution B immediately before use.
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: H₃NO
MDL: MFCD00044522
CAS-Nummer: 7803-49-8
EINECS: 0