Bleiacetat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1048103
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
87860.290EA
254
EUR
87860.290
Bleiacetat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1048103
Bleiacetat-Lösung
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
UN:
3082 ADR: 9,III |