Magnesiumnitrat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1049801
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87862.290EA 254 EUR
87862.290
Magnesiumnitrat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1049801
Magnesium nitrate solutions
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for Purified Water.
Starting materials: magnesium nitrate R / water R / ethanol (96 per cent)
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: Mg(NO₃)₂
CAS-Nummer: 10377-60-3
UN: 1170
ADR: 3,II