Quecksilber(II)sulfat 50 g/l in Schwefelsäure 24% Reag. Ph. Eur. 1052600
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87866.180EA 108 EUR
87866.180
Quecksilber(II)sulfat 50 g/l in Schwefelsäure 24% Reag. Ph. Eur. 1052600
Quecksilber(II)sulfat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: HgSO₄
Siedepunkt: 295 °C
MDL: MFCD00011047
CAS-Nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II